Learn More
Acetato de linalilo, TRC
Código de producto. 30010360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010360 500 mg 500 miligramos
30132510 5 g 5 g
30007112 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL247045500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-95-7
Fórmula molecular C12 H20 O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Sinónimo 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (8CI,9CI), Linalool acetate (6CI), (±)-Linaloyl acetate, (±)-Linalyl acetate, 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl acetate, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, 3-Acetoxy-3,7-dimethyl-1,6-octadiene, Acetic acid linalool ester, Bergamiol, Bergamol, Bergamot mint oil, Linalyl acetate, NSC 2138, dl-Linalool acetate
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-il acetato
SMILES CC(=CCCC(C)(OC(=O)C)C=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linalyl Acetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1463