Learn More
Acetato de linalilo, 95 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490121 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10378080 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10400131 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10490121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232301000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-95-7
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.28
Número MDL MFCD00008907
Clave InChI UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
PubChem CID 8294
ChEBI CHEBI:78333
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-il acetato
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linalyl acetate
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.9010g/mL
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Índice de refracción 1.4490 to 1.452
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 5551
Gravedad específica 0.901
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linalyl acetate, synthetic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.