Learn More
Acetato de linalilo, 95 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378080 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10490121 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10400131 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10378080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232300050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-95-7
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.28
Número MDL MFCD00008907
Clave InChI UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
PubChem CID 8294
ChEBI CHEBI:78333
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-il acetato
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linalyl acetate
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.9010g/mL
Punto de ebullición 220°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Índice de refracción 1.4490 to 1.452
Cantidad 5 mL
Índice Merck 15, 5551
Gravedad específica 0.901
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linalyl acetate, synthetic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.