Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387050 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10746151 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10464975 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    32.65€ / 100 ml
    Ahorro 5.95€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-70-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00008906
Clave InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linalool
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8610g/mL
Punto de ebullición 199.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Índice de refracción 1.4600 to 1.4640
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 462
Índice Merck 15, 5550
Gravedad específica 0.861
Rotación específica -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 4.4 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linalool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.