Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407067 100 mL 100 ml
11417067 500 mL 500 ml
11427067 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14424.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.253 g/mol
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El linalool se utiliza como aroma en el 60-80 % de productos de higiene perfumados y productos de limpieza, incluidos jabones, detergentes, champús y lociones.
Solubilidad
Soluble en agua (1,589 g/L a 25 °C).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-70-6
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00008906
Clave InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linalool
Densidad 0.865
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.462
Cantidad 100 mL
Beilstein 1721488
Índice Merck 14,5495
Información de solubilidad Soluble in water (1.589g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linalool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Linalool