Learn More
Linalol 1000 μg/mL en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Linalool |
| CAS | 78-70-6 |
| Nombres de analitos o componentes | DL-Linalool |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H18 O |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(C)(O)C=C)C |
| Mostrar más |