Learn More
Linalol, Mikromol™
Código de producto. 17901566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17901566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17901566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0164.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Linalol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Linalool
CAS 78-70-6
Nombres de analitos o componentes DL-Linalool
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Nombre IUPAC 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
Peso molecular (g/mol) 154.249
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,136 g/mol