Learn More
Linagliptin, TRC
Código de producto. 17962855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17962855 500 mg 500 miligramos
17900775 10 mg 10 miligramos
17903675 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17962855 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL465900500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 668270-12-0
Fórmula molecular C25 H28 N8 O2
Peso molecular (g/mol) 472.54
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butynyl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (9CI), 8-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione;, (R)-8-[3-Aminopiperidin-1-yl]-7-(2-butynyl)-3-methyl-1-(4-methylquinazolin-2-ylmethyl)xanthine, BI 1356, BI 1356BS, Linagliptin, ONDERO, Tradjenta, Trazenta
Nombre IUPAC 8-[(3R)-3-aminopiperidina-1-il]-7-pero-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]purina-2,6-diona
SMILES CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@@H](N)C5
Specifications
Nombre del producto químico o material Linagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2335
Porcentaje de pureza >95%