Learn More
Linagliptin, TRC
Código de producto. 17900775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17900775 10 mg 10 miligramos
17962855 500 mg 500 miligramos
17903675 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17900775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46590010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 668270-12-0
Fórmula molecular C25 H28 N8 O2
Peso molecular (g/mol) 472.54
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butynyl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]- (9CI), 8-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-purine-2,6-dione;, (R)-8-[3-Aminopiperidin-1-yl]-7-(2-butynyl)-3-methyl-1-(4-methylquinazolin-2-ylmethyl)xanthine, BI 1356, BI 1356BS, Linagliptin, ONDERO, Tradjenta, Trazenta
Nombre IUPAC 8-[(3R)-3-aminopiperidina-1-il]-7-pero-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]purina-2,6-diona
SMILES CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@@H](N)C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2335
Porcentaje de pureza >95%