Learn More
Linagliptin, MedChemExpress
Código de producto. 16490979
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490979 1 g 1 g
16414826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490979 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10284
MedChemExpress Linagliptin is a highly potent, selective DPP-4 inhibitor with IC50 of 1 nM.
Linagliptin is a highly potent, selective DPP-4 inhibitor with IC50 of 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linagliptin
CAS 668270-12-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28N8O2
Cantidad 1 g
Sinónimo BI 1356
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=C(C(N1CC3=NC(C)=C4C=CC=CC4=N3)=O)N(CC#CC)C(N5CCC[C@@H](N)C5)=N2)C
Peso molecular (g/mol) 472.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.54
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism