Learn More
Linagliptina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linagliptin D3 (2-butyn-1-yl-4,4,4 D3) |
| CAS | 1398044-48-8 |
| Fórmula molecular | C25 D3 H25 N8 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 8-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl-4,4,4-d3)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-, 8-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-7-(2-butyn-1-yl-4,4,4-d3)-3,7-dihydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-1H-p |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28N8O2/c1-4-5-13-32-21-22(29-24(32)31-12-8-9-17(26)14-31)30(3)25(35)33(23(21)34)15-20-27-16(2)18-10-6-7-11-19(18)28-20/h6-7,10-11,17H,8-9,12-15,26H2,1-3H3/t17-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@@H](N)C5 |
| Nombre IUPAC | 8-[(3R)-3-aminopiperidin-1-il]-3-metil-1-[(4-metilquinazolin-2-il)metil]-7-(4,4,4-trideuteriobut-2-inil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 475.561 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.252 |