Learn More
Acetamida de linagliptina, TRC
Código de producto. 30137925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137925 25 mg 25 miligramos
30137302 50 mg 50 miligramos
30008249 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46592025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1803079-49-3
Fórmula molecular C27 H30 N8 O3
Peso molecular (g/mol) 514.58
Sinónimo N-[(3R)-1-[7-(2-Butyn-1-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-3-methyl-1-[(4-methyl-2-quinazolinyl)methyl]-2,6-dioxo-1H-purin-8-yl]-3-piperidinyl]acetamide, (R)-N-(1-(7-(But-2-ynyl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-8-yl)piperidin-3-yl)acetamide
Nombre IUPAC N-[(3R)-1-[7-pero-2-inil-3-metil-1-[(4-metilquinazolina-2-il)metil]-2,6-dioxopurina-8-il]piperidina-3-il]acetamida
SMILES CC#CCn1c(nc2N(C)C(=O)N(Cc3nc(C)c4ccccc4n3)C(=O)c12)N5CCC[C@H](C5)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linagliptin Acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N8O3/c1-5-6-14-34-23-24(31-26(34)33-13-9-10-19(15-33)29-18(3)36)32(4)27(38)35(25(23)37)16-22-28-17(2)20-11-7-8-12-21(20)30-22/h7-8,11-12,19H,9-10,13-16H2,1-4H3,(H,29,36)/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.2441
Porcentaje de pureza >95%