Learn More
Clorhidrato de linadrilo, LoGiCal
Código de producto. 30458642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458642 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458642 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3072.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linadryl Hydrochloride
CAS 5928-69-8
Nombres de analitos o componentes Linadryl Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]morpholine hydrochloride (1:1), 4-[2-(Benzhydryloxy)ethyl]morpholine hydrochloride, Linadryl hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2.ClH/c1-3-7-17(8-4-1)19(18-9-5-2-6-10-18)22-16-13-20-11-14-21-15-12-20;/h1-10,19H,11-16H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C(CN1CCOCC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-(2-benzhidriloxietil)morfolina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 333.85
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1496 g/mol