Learn More
Linaclotide, MedChemExpress
Description
Linaclotide is a potent and selective guanylate cyclase C agonist
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Linaclotide |
| CAS | 851199-59-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C59H79N15O21S6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (32.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (10.92 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| SMILES | O=C([C@@H](NC([C@@](CSSC[C@@H]1N)([H])NC([C@@](CSSC[C@H](N2)C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)([H])NC([C@@H](NC([C@@H](N4)CCC(O)=O)=O)CC5=CC=C(O)C=C5)=O)=O)=O)CC(N)=O)N6[C@@](C(N[C@H](C(N[C@](CSSC[C@](C4=O)([H])NC1=O)([H])C(NC(C(NCC2=O)=O)[C@H](O)C)=O)=O)C)=O)([H])CCC6 |
| Peso molecular (g/mol) | 1526.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1526.74 |
| Show More |