Learn More
Abnova™ LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16100084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16100084 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16100084 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00286826T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción LIN9 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_173083.2
Peso molecular Theoretical M.W. 61.49kDa
Plásmido pCMV-LIN9 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LIN9 antibody (Mfr. No. H00286826-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.