Learn More
Limonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Limonin |
| CAS | 1180-71-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26 H30 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2aR,4aR,4bR,5aS,8S,8aS,10aR,10bR,14aS)-8-(3-Furanyl)decahydro-2,2,4a,8a-tetramethyl-11H,13H-oxireno[d]pyrano[4',3':3,3a]isobenzofuro[5,4-f][2]benzopyran-4,6,13(2H,5aH)-trione, 8-(3-Furyl)decahydro-2,2,4a,8a-tetramethyl-11H,13H-oxireno[d]pyrano[4',3':3,3a]isobenzofuro[5,4-f][2]benzopyran-4,6,13(2H,5aH)-trione, Limonoic Acid Di-Δ-lactone, 7,16-Dioxo-7,16-dideoxylimondiol, Citrolimonin, Dictamnolactone, Evodin, Limonine, Obaculactone, [2aR-(2aα,4aβ,4bR*,5aα,8α,8aα,10aα,10bR*,14aα)]-8-(3-Furanyl)decahydro-2,2,4a,8a-tetramethyl-11H,13H-oxireno[d]pyrano[4',3':3,3a]isobenzofuro[5,4-f][2]benzopyran-4,6,13(2H,5aH)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7cocc7 |
| Peso molecular (g/mol) | 470.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.1941 |
| Mostrar más |