Learn More
Thermo Scientific Chemicals Limonina
Código de producto. 16514324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514324 250 mg 250 miligramos
16504324 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514324 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465472500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1180-71-8
Peso molecular (g/mol) 470.52
Número MDL MFCD00075922
Clave InChI KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Nombre IUPAC (1R,2R,7S,10R,13R,14R,16S,19S,20S)-19-(furan-3-yl)-9,9,13,20-tetramethyl-4,8,15,18-tetraoxahexacyclo[11.9.0.0²,⁷.0²,¹⁰.0¹⁴,¹⁶.0¹⁴,²⁰]docosane-5,12,17-trione
SMILES CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@@]22[C@H]1CC(=O)[C@]1(C)[C@@H]2CC[C@@]2(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]3O[C@@]123)C1=COC=C1
Especificaciones
Vector alfa LIMONIN
Nombre del producto químico o material Limonina
Punto de fusión 298°C to 300°C
Color Blanco
Pérdida por secado ≤5 %
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C26H30O8
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.52
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Limonin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Limonin