Learn More
Thermo Scientific Chemicals Limonina
Código de producto. 16504324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16504324 1 g 1 g
16514324 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16504324 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1180-71-8 | C26H30O8 | 470.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1180-71-8
Peso molecular (g/mol) 470.52
Número MDL MFCD00075922
Especificaciones
Vector alfa LIMONIN
Nombre del producto químico o material Limonin
Punto de fusión 298°C to 300°C
Color Blanco
Pérdida por secado ≤5 %
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C26 H30 O8
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.52
Forma física Polvo