Learn More
(+)-Limoneno, TRC
Código de producto. 30470890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470890 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30470890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4617405ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Limonene
CAS 5989-27-5
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 5 mL
Sinónimo (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-cyclohexene, Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)- (8CI), (+)-(4R)-Limonene, (+)-(R)-Limonene, (+)-Dipentene, (+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-α-Limonene, (4R)-(+)-Limonene, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (4R)-Limonene, (R)-(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (R)-Limonene, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene, Bio Clear, Biogenic SE 374, Carvene, Clearene, D-(+)-Limonene, D-Limonene, EC 7, Fruits Dry, Glidesafe, Glidsafe, Histo-Clear, HistoSolve X, IVOD, Limonene, (+)-, Master Clear, NK 1100, Refchole, Safsolv, Woody River 8, d-(+)-Limonene, d-Limonene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C
Nombre IUPAC (4R)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252
Porcentaje de pureza >95