Learn More
(+)-Limoneno 2,3,3,5,5,-d5 (Mayor), TRC
Código de producto. 30467329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467329 5 mg 5 miligramos
30465393 1 mg 1 miligramo
30466811 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30467329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4617435MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2514937-17-6
Fórmula molecular C10H11D5
Peso molecular (g/mol) 141.26
Sinónimo (R)-Cyclohexene 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-d5, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene-d5 (8CI), (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene-d5, (+)-(4R)-Limonene-d5, (+)-(R)-Limonene-d5, (+)-Dipentene-d5, (+)-Limonene-d5, (+)-p-Mentha-1,8-diene-d5, (+)-a-Limonene-d5, (4R)-(+)-Limonene-d5, (4R)-Limonene-d5, (R)-(+)-Limonene-d5, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene-d5, (R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-d5, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene-d5, (R)-Limonene-d5, (R)-p-Mentha-1,8-diene-d5, 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene-d5, Bio Clear-d5, Biogenic SE 374-d5, Carvene-d5, Clearene-d5, D-(+)-Limonene-d5, D-Limonene-d5, EC 7-d5, Fruits Dry-d5, Glidesafe-d5, Glidsafe-d5, Histo-Clear-d5, HistoSolve X-d5, IVOD-d5, Master Clear-d5, NK 1100-d5, Refchole-d5
Nombre IUPAC (R)-1-metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohex-1-ene-2,3,3,5,5-d5
SMILES CC([C@@H]1C([2H])([2H])CC(C)=C([2H])C1([2H])[2H])=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Limonene 2,3,3,5,5,-d5
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1/i4D,6D2,7D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.16
Porcentaje de pureza >95%