Learn More
Limoneno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314758 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30314758 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010047IP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Limonene
CAS 138-86-3
Nombres de analitos o componentes Limonene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, p-Mentha-1,8-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (±)-Dipentene, (±)-Limonene, (±)-α-Limonene, 1,8-p-Menthadiene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene, 1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, Cajeputen, Cajeputene, Cinen, Cinene, DL-Limonene, Dipenten, Dipentene, Eulimen, Flavor orange, Florasolv DPE, Goldflush II, Kautschin, Lemosol, Limonen, Limonene, NSC 21446, NSC 844, Nesol, Orange X, Orange flavor, PC 560, Roti-Histol, SF 001, dl-Limonene, α-Limonene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C
Nombre IUPAC 1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 136.23
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,1252 g/mol