Learn More
Limetol, TRC
Código de producto. 30473630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473630 100 mg 100 miligramos
30483702 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL461520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7392-19-0
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo 2H-Pyran, 2-ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-, 2H-Pyran, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (8CI), Pyran, tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-vinyl- (7CI), 2-Ethenyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran, 2,2,6-Trimethyl-6-ethenyltetrahydrofuran, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyrane, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydro-2H-pyran, 2,6,6-Trimethyl-2-vinyltetrahydropyran, Bois de Rose oxide, Limetol
Nombre IUPAC 2-etenil-2,6,6-trimetiloxano
SMILES CC1(C)CCCC(C)(O1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Limetol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4)8-6-7-9(2,3)11-10/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358