Learn More
Limaprost, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Limaprost |
| CAS | 74397-12-9 |
| Fórmula molecular | C22 H36 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonen-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-, (2E)- (ACI), (2E)-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonen-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-2-heptenoic acid (ACI), 2-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonenyl]-5-oxocyclopentyl]-, (2E)- (9CI), Prosta-2,13-dien-1-oic acid, 11,15-dihydroxy-17,20-dimethyl-9-oxo-, (2E,11α,13E,15S,17S)- (ZCI), 17S,20-Dimethyl-trans-Δ2-PGE1, Limaprost, ONO 1206, OP 1206 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H36O5/c1-3-4-9-16(2)14-17(23)12-13-19-18(20(24)15-21(19)25)10-7-5-6-8-11-22(26)27/h8,11-13,16-19,21,23,25H,3-7,9-10,14-15H2,1-2H3,(H,26,27)/b11-8+,13-12+/t16-,17+,18+,19+,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC[C@H](C)C[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCC\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S,5S)-3-hidroxi-5-metilnon-1-enil]-5-oxociclopentil]hept-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 380.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.2563 |