Learn More
Limaprost, TRC
Código de producto. 30477501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477501 1 mg 1 miligramo
30476592 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4615001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74397-12-9
Fórmula molecular C22 H36 O5
Peso molecular (g/mol) 380.52
Sinónimo 2-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonen-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-, (2E)- (ACI), (2E)-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonen-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-2-heptenoic acid (ACI), 2-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3S,5S)-3-hydroxy-5-methyl-1-nonenyl]-5-oxocyclopentyl]-, (2E)- (9CI), Prosta-2,13-dien-1-oic acid, 11,15-dihydroxy-17,20-dimethyl-9-oxo-, (2E,11α,13E,15S,17S)- (ZCI), 17S,20-Dimethyl-trans-δ2-PGE1, Limaprost, ONO 1206, OP 1206
Nombre IUPAC (E)-7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S,5S)-3-hidroxi-5-metilnon-1-enilo]-5-oxoxciclopentilo]hept-2-ácido enoico
SMILES CCCC[C@H](C)C[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCC\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Limaprost
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O5/c1-3-4-9-16(2)14-17(23)12-13-19-18(20(24)15-21(19)25)10-7-5-6-8-11-22(26)27/h8,11-13,16-19,21,23,25H,3-7,9-10,14-15H2,1-2H3,(H,26,27)/b11-8+,13-12+/t16-,17+,18+,19+,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.2563