Learn More
Limaprost, MedChemExpress
Código de producto. 16481038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481038 5 mg 5 miligramos
16454447 50 mg 50 miligramos
16440376 2 mg 2 miligramos
16428578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0683
MedChemExpress Limaprost (OP1206) is a PGE1 analogue and a potent and orally active vasodilator. Limaprost increases blood flow and inhibits platelet aggregation. Limaprost pain relief, has antianginal effects, and can be used for ischaemic symptoms research.
Limaprost (OP1206) is a PGE1 analogue and a potent and orally active vasodilator. Limaprost increases blood flow and inhibits platelet aggregation. Limaprost pain relief, has antianginal effects, and can be used for ischaemic symptoms research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Limaprost
CAS 74397-12-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H36O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 17α,20-dimethyl-δ2-PGE1 ONO1206 OP1206
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (105.12 mM)
SMILES O=C(O)/C=C/CCCC[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C[C@@H](C)CCCC)[C@H](O)CC1=O
Peso molecular (g/mol) 380.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.52
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation