Learn More
Limaprost-d3 (>90%), TRC
Código de producto. 30479456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479456 0.5 mg 0.50 miligramo
30475128 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4615020.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1263190-37-9
Fórmula molecular C22H33D3O5
Peso molecular (g/mol) 383.54
Sinónimo (2E,11α,13E,15S,17S)-11,15-Dihydroxy-17-(methyl-d3),20-methyl-9-oxoprosta- 2,13-dien-1-oic Acid, 17S-(Methyl-d3),20-methyl-trans-2-PGE1, ONO 1206-d3, OP 1206-d3, Opalmon-d3, Prorenal-d3
SMILES O=C1[C@H](CCCC/C=C/C(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C[C@@H](C([2H])([2H])[2H])CCCC)[C@H](O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Limaprost-d3
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O5/c1-3-4-9-16(2)14-17(23)12-13-19-18(20(24)15-21(19)25)10-7-5-6-8-11-22(26)27/h8,11-13,16-19,21,23,25H,3-7,9-10,14-15H2,1-2H3,(H,26,27)/b11-8+,13-12+/t16-,17+,18+,19+,21+/m0/s1/i2D3