missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIMA1 Monoclonal Antibody (OTI8F7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17590074 30 μL 30 microlitros
17570074 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17590074 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808615S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LIMA1 Monoclonal antibody specifically detects LIMA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno LIMA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PARG
N.º de referencia del gen Q86W56
Alias de gen 1110021C24Rik; D15Ertd366e; Epithelial protein lost in neoplasm; epithelial protein lost in neoplasm beta; eplin; LIM domain and actin binding 1; LIM domain and actin-binding protein 1; LIMA1; mEPLIN; PP624; SREBP3; sterol regulatory element binding protein 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-367 of human PARG produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8505
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.