Learn More
LILRB1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | LILRB1 |
|---|---|
| Concentración | 333 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16804915
|
Proteintech
26455-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16894905
|
Proteintech
26455-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The LILRB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human LILRB1. This antibody recognizes human antigen. The LILRB1 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| LILRB1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 333 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 10859 | |
| Primary |