Learn More
Lilolidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15592313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15592313 5 g 5 g
15582313 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452900050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 5840-01-7
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.21
Clave InChI QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lilolidine
Pérdida por secado 1% max. (60°C) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Sinónimo lilolidine, 5,6-dihydro-4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 1,7-trimethyleneindole, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 4h-pyrrolo 3,2,1-ij quinoline, 5,6-dihydro, lilolidene, 1-azatricyclo 6.3.1.0?, 1 2 dodeca-2,4,6,8 12-tetraene, g00001-watson-int, ksc917k8l
SMILES C1CC2=CC=CC3=C2N(C1)C=C3
PubChem CID 15645629
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación