Learn More
Lilolidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15582313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15582313 1 g 1 g
15592313 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15582313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452900010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 5840-01-7
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.21
Clave InChI QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-N-fenilbenceno-1,4-diamina
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lilolidine
Pérdida por secado 1% max. (60°C) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine
SMILES C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23
PubChem CID 611802
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación