Learn More
Ligustroside, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ligustroside |
| CAS | 35897-92-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C25H32O12 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,3E,4S)-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl Ester, [2S-(2α,3E,4β)]-3-Ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl Ester, Ligstroside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O12/c1-3-15-16(10-19(28)34-9-8-13-4-6-14(27)7-5-13)17(23(32)33-2)12-35-24(15)37-25-22(31)21(30)20(29)18(11-26)36-25/h3-7,12,16,18,20-22,24-27,29-31H,8-11H2,1-2H3/b15-3-/t16-,18?,20+,21-,22?,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@@H](O)[C@H](O)C2O)\C(=C/C)\[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | (4S,5Z,6S)-5-etiliden-4-[2-[2-(4-hidroxifenil)etoxi]-2-oxo-etil]-6-[(2S,4S,5S)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oxi-4H-piran-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 524.51 |
| Mostrar más |