Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de tetrametilpirazina
Código de producto. 17241216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241216 1 g 1 g
17251216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241216 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467640010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76494-51-4
Fórmula molecular C8H12N2·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de tetrametilpirazina
Cantidad 1 g
Punto de ebullición 193,0 °C (730,0 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172,66
Clave InChI RQKFOGXUTRDQPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=NC(C)=C(C)N=C1C
Nombre IUPAC tetramethylpyrazine hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 172.66