Learn More
Ligustrazine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Ligustrazine (hydrochloride) is a natural product.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ligustrazine hydrochloride |
| CAS | 76494-51-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H12N2.xHCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Chuanxiongzine hydrochlorideTetramethylpyrazine hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(C)=NC(C)=C(C)N=C1C.C |
| Porcentaje de pureza | 99.63% |
| Mostrar más |