Learn More
Ligustilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Z-Ligustilide |
| CAS | 4431-01-0 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 2-(1-Hydroxy-1-pentenyl)-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic Acid γ-Lactone, (3Z)-3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, Ligustilide A, 3-Butylidene-4,5-dihydrophthalide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCC=C1OC(=O)C2=C1CCC=C2 |
| Nombre IUPAC | 3-butilideno-4,5-dihidro-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |