Learn More
Ligustilida, TRC
Código de producto. 30477866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30477866 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30477866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3979001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Z-Ligustilide
CAS 4431-01-0
Fórmula molecular C12 H14 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 2-(1-Hydroxy-1-pentenyl)-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic Acid γ-Lactone, (3Z)-3-Butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, Ligustilide A, 3-Butylidene-4,5-dihydrophthalide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
SMILES CCCC=C1OC(=O)C2=C1CCC=C2
Nombre IUPAC 3-butilideno-4,5-dihidro-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.