Learn More
Ligustilide, MedChemExpress
Descripción
Ligustilide is is a bioactive phthalide derivative isolated from Angelica sinensis and Chuanxiong. Ligustilide exhibits neuroprotective, anti-cancer, anti-inflammatory, and vasodilator effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ligustilide |
| CAS | 4431-01-0 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H14O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (525.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1O/C(C2=C1C=CCC2)=C\CCC |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.24 |
| Mostrar más |