Learn More
Lignin, MedChemExpress
Descripción
Lignin (Lignine) is a natural complex biopolymer with biodegradable and biocompatible. Lignin is the main component of plant cell walls and is a renewable aromatic polymer. Lignin has strongly antioxidant activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lignin |
| Color | Coffee |
| CAS | 9005-53-2 |
| Forma física | Sólido |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Sinónimo | Lignine |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Cantidad | 1 g |
| SMILES | [Lignin] |
| Grado | Research |