Learn More
Gilac™ Palet ligero anidado
Código de producto. 17988691
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 800 x 130 mm
800 x 1200 x 155 mm
1200 x 1000 x 160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17988691 1200 x 1000 x 160 mm cada uno
17988621 600 x 800 x 130 mm cada uno
17958601 800 x 1200 x 155 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17988691 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G052206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.47€
    59.88€ / paquete de 1
    Ahorro 30.59€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Los palets ligeros son encajables y, por tanto, ahorran espacio cuando se almacenan vacíos.
  • Palet de plástico ligero y anidado.
  • Se anidan y, por lo tanto, ahorran espacio cuando se almacenan vacíos.
  • Prohibido almacenar en racks: Las almohadillas de los palets son incompatibles con los carriles de los racks.
Especificaciones
Tipo de producto Palet Aero Tote
Color Negro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1200 x 1000 x 160 mm
Capacidad (imperial) 4409.25 lb.
Capacidad (métrico) 2000 kg
Altura (imperial) 6,3 in
Altura (métrico) 160 mm
Longitud (imperial) 47,2 in
Longitud (métrico) 1200 mm
Anchura (imperial) 39,4 in
Anchura (métrico) 1000 mm