Learn More
Biochrom Lightwave 3
Código de producto. 17273064
Change view
Click to view available options
Incluye:
Especificaciones, Bluetooth, Impresora
Especificaciones, conectividad Bluetooth
Especificaciones, impresora serial incorporada
Espectrofotómetro
Interfaz:
Pantalla grande, interfaz de usuario con botones
Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth
Impresora incluida:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Interfaz Impresora incluida unitSize
17273064 Especificaciones, Bluetooth, Impresora Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth Sí cada uno
17143628 Espectrofotómetro Pantalla grande, interfaz de usuario con botones No cada uno
17253064 Especificaciones, impresora serial incorporada Pantalla grande, interfaz de usuario con botones Sí cada uno
17263064 Especificaciones, conectividad Bluetooth Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth No cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17273064 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80300745
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Lightwave 3 es un espectrofotómetro UV/Vis de haz dividido que combina la facilidad de uso con la flexibilidad de un puerto de muestra de 40 mm.
  • Espectrofotómetro UV/Vis de haz dividido (RBC) que cubre de 190 a 1100 nm (ancho de banda de 5 nm)
  • Puerto USB para la recopilación de datos
  • Acepta cubetas de 10, 20 y 40 mm de trayectorias ópticas
  • El software integrado proporciona barrido rápido, mediciones de longitud de onda fija, cinética y concentración con una capacidad gráfica completa además de la capacidad de almacenar hasta 90 métodos
  • Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
  • Ligero y apilable para su almacenamiento
Especificaciones
Altura del centro del haz 15 mm
Fondo (imperial) 15,3 in
Fondo (métrico) 390 mm
Tipo de detector Matriz CMOS doble
Pantalla LCD gráfica
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Lightwave 3
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Tensión 120/240 V
Wavelength Range De 190 a 1100 nm
Para utilizar con (aplicación) Barrido de longitud de onda, cinética, concentración, relación de absorbancia
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Especificaciones, Bluetooth, Impresora
Interfaz Pantalla grande, interfaz de usuario con botones, Bluetooth
Monocromador Rejilla plana
Ruido ± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS
Linealidad fotométrica ±1,3% o ±0,008 A (el que sea mayor a 546 nm)
Intervalo fotométrico De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T
Repetibilidad fotométrica ± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm)
Impresora incluida Sí
Forma Redondo
Luz difusa < 0,5 %T 340 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 6,6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 260 mm