Learn More
Thermo Scientific™ LightShift™ Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Código de producto. 10780910 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780910 100 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10780910 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20158
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Estudie las interacciones ARN-proteína con este kit de EMSA no radioactivo para ensayos de cambio de geles.
El kit de EMSA de ARN quimioluminiscente Thermo Scientific™ LightShift proporciona una solución no radioactiva para estudiar las interacciones ARN-proteína mediante un ensayo de cambio de movilidad electroforética (EMSA).
El kit RNA EMSA utiliza sondas de ARN biotiniladas y un sistema de sustrato quimioluminiscente para lograr una detección rápida y segura de complejos ARN-proteínas con una sensibilidad equivalente a los métodos 32P isotópicos tradicionales. El kit completo se suministra con todos los reactivos necesarios para configurar y optimizar las condiciones de unión proteína-ARN, un control positivo para las interacciones proteína-ARN y reactivos para la detección quimioluminiscente de la interacción del ácido nucleico.
Características destacadas:
  • Detección quimioluminiscente sensible: comparable a la detección radiactiva
  • Ahorro de tiempo: revele películas de rayos X en 1 a 5 minutos de exposición, frente a la exposición de 16 horas que requieren los sistemas radioactivos
  • Flexible: compatible con sondas de ARN biotiniladas con métodos diferentes
  • Fácil de usar: el kit completo incluye reactivos optimizados para las reacciones de unión y la detección de la sonda de ARN
  • Ausencia de radiactividad: elimina la preocupación por los desechos de ARN radioactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo Ensayo EMSA
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 100 reacciones de unión y detección en 1000 cm2 de membrana (10 blots en minigel)• 125 nM de control de ARN IRE biotinilado, 35 µL (almacenar a -20 °C)
• 10 µM de control de ARN IRE sin etiquetar, 25 µL (almacenar a -20 °C)
• 2 mg/ml Extracto hepático citosólico, 50 µL (almacenar a -20°C)
• 10 mg/ml de ARNt, 100 µl (almacenar a -20 °C)
• Tampón de unión REMSA 10X, 1 ml (almacenar a -20 °C)
• glicerol al 50 %, 500 µl (almacenar a -20 °C)
• 2M KCl, 500 µl (almacenar a -20 °C)
• 1M MgCl2, 500 µl (almacenar a -20 °C)
• DTT, liofilizado (almacenar a -20 °C)
• Agua sin nucleasas, 1,5 ml (almacenar a -20 °C)
• 5 tampones de carga REMSA, 1 ml (almacenar a -20 °C)
• 1,5 ml de estreptavidina-HRP estabilizada (almacenar a 4 °C)
• 80 ml de solución luminol/potenciador (almacenar a 4 °C)
• 80 ml de solución de peróxido estable (almacenar a 4 °C)
• Tampón de bloqueo para detección de ácidos nucleicos, 500 ml (almacenar a 4 °C)
• Tampón de lavado 4X, 500 ml (almacenar a 4 °C)
• Tampón de equilibrio de sustrato, 500 ml (almacenar a 4 °C)
Método de detección Quimioluminiscente
Formato Kit
Tipo de muestra proteína
Para utilizar con (equipo) Unidad de adquisición de imágenes myECL™, película de rayos X
N.º de reacciones 100 reactions
Línea de productos LightShift
Tipo de producto Kit de EMSA de ARN quimioluminiscente LightShift
Cantidad 100 reacciones
Especificidad de diana Sin especificidad
Técnica Quimioluminiscencia mejorada, blot de membrana, cambio de gel