Learn More
Thermo Scientific™ tRNA for LightShift™ Chemiluminescent RNA EMSA Kit
Código de producto. 10629389 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10629389 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10629389 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20159
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Estudie las interacciones ARN-proteína con este kit de EMSA no radioactivo para ensayos de cambio de geles.
El kit de EMSA de ARN quimioluminiscente Thermo Scientific™ LightShift proporciona una solución no radioactiva para estudiar las interacciones ARN-proteína mediante un ensayo de cambio de movilidad electroforética (EMSA).
El kit RNA EMSA utiliza sondas de ARN biotiniladas y un sistema de sustrato quimioluminiscente para lograr una detección rápida y segura de complejos ARN-proteínas con una sensibilidad equivalente a los métodos 32P isotópicos tradicionales. El kit completo se suministra con todos los reactivos necesarios para configurar y optimizar las condiciones de unión proteína-ARN, un control positivo para las interacciones proteína-ARN y reactivos para la detección quimioluminiscente de la interacción del ácido nucleico.
Características destacadas:
  • Detección quimioluminiscente sensible: comparable a la detección radiactiva
  • Ahorro de tiempo: revele películas de rayos X en 1 a 5 minutos de exposición, frente a la exposición de 16 horas que requieren los sistemas radioactivos
  • Flexible: compatible con sondas de ARN biotiniladas con métodos diferentes
  • Fácil de usar: el kit completo incluye reactivos optimizados para las reacciones de unión y la detección de la sonda de ARN
  • Ausencia de radiactividad: elimina la preocupación por los desechos de ARN radioactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a -70 °C.
Método de detección Quimioluminiscente
Formato Kit
Línea de productos LightShift
Tipo de producto ARNt para el kit de EMSA de ARN LightShift
Cantidad 100 μl
Especificidad de diana Sin especificidad