Learn More
Thermo Scientific™ LightShift™ EMSA Optimization and Control Kit
Código de producto. 10219663 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10219663 100 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10219663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20148X
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Identifique y caracterice las interacciones de unión proteína-ADN con EMSA usando este sistema extraordinariamente robusto y sensible.
El kit EMSA quimioluminiscente Thermo Scientific LightShift™ es un sistema extraordinariamente robusto y sensible para realizar ensayos electroforéticos de cambio de movilidad (EMSA) para identificar y caracterizar interacciones de unión proteína-ADN.
El kit incluye los reactivos para configurar y personalizar las reacciones de unión proteína-ADN, un conjunto de control de extractos de proteínas y ADN para probar el sistema del kit, un conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante (HRP) estabilizado como sonda de cribaje para el objetivo de ADN etiquetado con biotina y un módulo de sustrato quimioluminiscente excepcionalmente sensible para la detección. El principio de la detección de EMSA LightShift™ es similar a la inmunotransferencia (Western Blotting). El ADN bicatenario etiquetado con extremos de biotina se incuba con un extracto nuclear o factor purificado y se realiza una electroforesis del mismo en gel natural. A continuación, el ADN se transfiere rápidamente (en 30 minutos) a una membrana de nailon positiva, se entrecruza con UV, se le aplica una sonda de conjugado de estreptavidina-HRP y se incuba con el sustrato. El protocolo, desde el etiquetado a los resultados, puede realizarse en un solo día. Para realizar el ensayo solo necesita un objetivo de ADN purificado con extremo etiquetado con biotina, el extracto de proteínas que desea probar, una membrana de nailon y equipos básicos de electroforesis. Los objetivos de ADN se pueden sintetizar con etiquetas 5' o 3' biotina o etiquetarse tras la síntesis con el kit de etiquetado de ADN con extremo de 3' biotina Thermo Scientific (n.º de referencia 89818). Los extractos de proteína celular completa, citosólicos o nucleares se pueden obtener con una serie de métodos, incluido el kit de reactivos de extracción citoplasmática y nuclear NE-PER Thermo Scientific (n.º de referencia 78833).
Características destacadas:
  • Incluye el sistema de control de antígenos nucleares de Epstein-Barr (EBNA) para ayudar a los nuevos usuarios a desarrollar un ensayo de trabajo y a comprender los métodos que se utilizan para confirmar la especificidad de la interacción de unión.
  • Excelente para la detección de proteínas de baja abundancia en extractos nucleares.
  • Sensibilidad que supera los métodos radiactivos y de digoxigenina.
  • Compatible con las condiciones de unión establecidas previamente para las interacciones ADN-proteína populares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ensayo Ensayo EMSA
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 100 reacciones de unión
• 1 ml de tampón de unión 10X
• 50 µl de ADN de control Biotina-EBNA
• 50 µl de ADN EBNA sin etiquetar
• 125 µl de extracto de EBNA
• 125 µl Poly (dI·dC)
• 500 µl de glicerol al 50 %
• 500 µl de NP-40 al 1 %
•1 ml de KCI 1 M
• 100 mm de MgCI2, 500 µl
• EDTA pH 8,0 de 200 mm, 500 µl
• 5 tampones de carga, 1 ml
Almacenar a - 20 °C.
Formato Kit
Incluye Tampón de unión 10X (1 ml), ADN de control Biotina-EBNA (50 µl), ADN EBNA sin etiquetar (50 µl), extracto de EBNA (125 µl), Poly dI·dC (125 µl), glicerol al 50 % (500 µl), NP-40 al 1 % (500 µl), KCI 1 M (1 ml), MgCl2 de 100 mM (500 µl), EDTA pH 8,0 de 200 mM (500 µl), tampón de carga 5X (1 ml)
Para utilizar con (equipo) Unidad de adquisición de imágenes myECL™, película de rayos X
Línea de productos LightShift
Tipo de producto Kit de control y optimización EMSA LightShift
Cantidad 100 reacciones
Especificidad de diana Sin especificidad
Técnica Cambio de gel