Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Alexa Fluor 594 Antibody Labeling Kit
Código de producto. 18098354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
300 μg
30 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 set
100 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18098354 30 μg 1 set
18051016 100 μg 100 microgramos
18084126 300 μg 1 set
18093774 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18098354 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor 3350030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    578.55€ / 1 sets
    Ahorro 33.45€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antibody labeling kit
Lightning-Link™ Rapid Antibody Labeling kits enable direct labeling of antibodies, proteins, peptides or other biomolecules and allow conjugations to be set up in seconds, and used within minutes (less than 20 minutes).
Kit Contents:
  • Lightning-Link™ Rapid mix
  • 1 vial of LL Rapid Quencher reagent
  • 1 vial of LL Rapid Modifier reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 30 μg
Tipo de producto Antibody Labeling Kit
Contenido y almacenamiento -20°C