Learn More
Berthold Technologies LightCompass™ Actualizar de Plus a Professional
Tienda Berthold Technologies ProductosDescripción
Diagrama de flujo
- Disposiciones de placas de creación o abiertas
- Utiliza protocolos preinstalados (incluyendo ajustes de instrumentos y ajustes de análisis y exportación/impresión)
- Crea nuevos protocolos con el asistente de protocolos o crea protocolos completamente personalizados
- Analizar datos dentro del protocolo
- Resultados de impresión o exportación a Excel o LIMS
Modos de medición
- Pasos de dispensación e incubación de reactivos
- Criterio de valoración
- Cinética (incluyendo mediciones a largo plazo o repetidas)
- Barrido de longitud de onda
- Escaneo de área
- Múltiples modos de medición dentro de un mismo protocolo
Análisis de datos
- Curvas estándar con ajuste de curvas (lineal, polinómico, 4PL, spline cúbico suavizado, otras)
- Clasificación basada en umbrales para ensayos cualitativos
- Fórmulas personalizadas
- Análisis cuantitativo y cualitativo
Integridad y cumplimiento de los datos
- Gestión de usuarios con acceso basado en roles
- Control de calidad/validación con criterios de aprobado/suspenso
- Almacenamiento seguro de datos (sistema de archivos local o servidor remoto SQL )
- Seguimiento de auditoría de acciones de usuarios y datos
- Cumplimiento de la FDA 21 CFR Parte 11 y del Anexo 11 de la UE GMP
Aplicaciones
- ELISA
- Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas
- Ensayos de gen indicador
- Ensayos dosis-respuesta
- Ensayos cinéticos
- BRET
- TR-TRASTE y HTRF™
Características adicionales en la Edición Profesional
Incluye todas las funciones Plus, además:
- Matrices de cálculo ilimitadas
- Cálculo del factor de dilución
- Cuentas de usuario con niveles configurables y protección por contraseña
- Integración con Active Directory
- Jerarquías configurables de usuario
- Pista de auditoría con generación automatizada de archivos de registro
- Organizador de matrícula (definición y preparación de identificación de ejemplo)
- Generación automática de nombres de archivo
- Historial de control para validación
- Verificación del número de lote del ensayo
- Selección de archivos de parámetros por código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paquete de Actualización de Software |