Learn More
Berthold Technologies LightCompass™ Además, software de adquisición, análisis e informes de datos
Código de producto. 31777369 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Software para lector de microplacas
Código de producto. Tipo de producto
31777369 Software para lector de microplacas
1 options
Código de producto. 31777369 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 37854404
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Software científico para la adquisición, análisis e informes de datos con protocolos flexibles, ajuste de curvas, análisis cualitativo y automatización.
Diagrama de flujo
Establecimiento del protocolo
  • Crea o abre una disposición de platos.
  • Abre un protocolo precargado (incluye ajustes de instrumentos, funciones de análisis y ajustes de exportación/impresión), úsalo como plantilla o crea uno nuevo con el asistente de protocolo.
  • Crear protocolos totalmente personalizados si se requiere un control detallado.
Capacidades de medición
  • Pasos de dispensación e incubación de reactivos
  • Criterio de valoración
  • Cinética (incluyendo medidas a largo plazo/repetidas durante varios días)
  • Barrido de longitud de onda
  • Escaneo de área
  • Múltiples modos de medición dentro de un mismo protocolo
Análisis de datos
  • Curvas estándar con opciones de ajuste de curvas: lineal, polinómica, 4PL, spline cúbica suavizada, otras
  • Clasificación basada en umbrales para ensayos cualitativos
  • Fórmulas personalizadas
  • Herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo
  • Corrección de valores atípicos
  • Matrices de cálculo ilimitadas
  • Cálculo del factor de dilución
  • Generación personalizada de informes de análisis
Manejo y cumplimiento de datos
  • Imprimir o exportar resultados a Excel o LIMS
  • Cuentas de usuario con niveles, jerarquías y protección por contraseña configurables
  • Integración con Active Directory
  • Pista de auditoría con archivos de registro automatizados
  • Configuración de control de calidad/validación con criterios de aprobado/suspenso
  • Almacenamiento seguro de datos (sistema de archivos local o servidor remoto SQL )
  • Cumplimiento de la FDA 21 CFR Parte 11 y del Anexo 11 de la UE GMP
  • Historial de control para validación
  • Verificación del número de lote del ensayo
Gestión de muestras y placas
  • Identificación de muestras (manual o código de barras)
  • Organizador de placas (definición de identificación de ejemplo, preparación)
  • Generación automática de nombres de archivo
  • Selección de archivos de parámetros por código de barras
  • Soporte para servidores de automatización
Aplicaciones
  • ELISA
  • Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas
  • Ensayos de gen indicador
  • Ensayos dosis-respuesta
  • Ensayos cinéticos
  • BRET
  • TR-TRASTE y HTRF™
Especificaciones
Tipo de producto Software para lector de microplacas