Learn More
Thermo Scientific™ Protección contra luz/UV para cámaras de luz verticales
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La protección contra luz / UV es una característica que protege los ojos del operador. Esta opción instalada de fábrica apagará la luz vertical cuando se abra la puerta. Recomendado para pruebas de fotoestabilidad ICH. No recomendado para el crecimiento de plantas / incubación de animales, ya que
- Protección de luz / UV para los ojos del operador.
- La opción instalada de fábrica apagará la luz vertical cuando la puerta se abra
- Recomendado para pruebas de estabilidad de fotografías ICH
- No se recomienda para el crecimiento de plantas/incubación de animales ya que el encendido y apagado de la luz podría estresar a las plantas y animales
- El operador puede usar gafas como protección alternativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Protección contra Luz / UV - luz apagada con la puerta abierta |
| Para utilizar con (equipo) | Todas las cámaras de luz verticales Thermo Scientific y Forma - modelos 3906, 3909, 3928, 3942, 3943 |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, protección contra la luz/UV |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación de luz - recomendado para pruebas de fotoestabilidad ICH |
| Incluye | Interruptor de puerta instalado de fábrica |