Learn More
Hirschmann™ Ventana de protección contra la luz
Código de producto. 11652239
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
opus™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11652239 opus™ cada uno
1 options
Código de producto. 11652239 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9586060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.26€
    16.10€ / paquete de 1
    Ahorro 8.16€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ventana de protección de color ámbar para medios sensibles a los rayos UV, utilizada con opus™ y solarus™ .
  • Ventana de observación de reemplazo de color ámbar
  • Para la protección de medios sensibles a los rayos UV
Especificaciones
Descripción Para medios sensibles a la luz
Tipo Ventana con protección UV
Incluye 1
Para utilizar con (equipo) opus™