Descripción
Módulo de iluminación LED para plantas con 16 tiras de luces LED
Incluye:
- Controlador de 3 canales
- Bomba de aire fresco
- Fuente de alimentación independiente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Iluminación |
| Características | 16 tiras de luces LED |