Learn More
Syngene™ Módulo de luz 2D para Gbox XX6 y XX9
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12867004 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Gbox Chemi XX6/9
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12867004 Gbox Chemi XX6/9 cada uno
1 options
Código de producto. 12867004 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor DYVLIGHTMOD
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
El módulo de luz 2D de Syngene™ para Gbox XX6 y XX9 es un módulo de iluminación con colorante CY en el borde (28 x 21 cm) con placas fluorescentes bajas para la captura de geles DIGE 2D.
  • Necesario para colorantes CY para multiplexing
  • Contiene luces para multiplexing rojas, verdes y azules
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de electroforesis 2d DIGE
Para utilizar con (equipo) Gbox Chemi XX6/9
Fuente de luz LED