Learn More
Verde claro SF Amarillento (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Light Green SF |
| CAS | 5141-20-8 |
| Fórmula molecular | C37 H34 N2 O9 S3 . 2 Na |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl](4-sulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt, Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]ami |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/ |
| SMILES | [Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;3-[[N-etil-4-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-(4-sulfonatofenil)metil]anilino]metil]benzenesulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 792.848 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 792.122 |